Merck
AOBH3037673D
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.01
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3BrF4O2/c9-6-3(8(11,12)13)1-2-4(10)5(6)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Klucz InChI
XVUFMURDJMWSCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-fluoro-3-trifluoromethyl-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34892.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)