Merck
AOBH303765F1
AOBChem
(4-Formylthiophen-2-yl)boronic acid pinacol ester
About This Item
Masa cząsteczkowa:
238.12
Numer MDL:
Iupac Name
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H15BO3S/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-8(6-13)7-16-9/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
RQIVNLKHCISSDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-formylthiophen-2-yl-boronic-acid-pinacol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32394.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)