Merck
AOBH11E4FDFB
AOBChem
3,5-Dibromo-4-butoxybenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.02
Numer MDL:
Iupac Name
3,5-dibromo-4-butoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H12Br2O2/c1-2-3-4-15-11-9(12)5-8(7-14)6-10(11)13/h5-7H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
UXIZNHFGQVURDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dibromo-4-butoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15731.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)