Merck
AOBH03D4EF3B
AOBChem
1-(3-Bromo-4-fluoro-5-hydroxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.04
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-bromo-4-fluoro-5-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-4(11)5-2-6(9)8(10)7(12)3-5/h2-3,12H,1H3
Klucz InChI
LAJTYWPEHUBLPF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-4-fluoro-5-hydroxyacetophenone.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33958.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)