Merck
AOBH03D4EF33
AOBChem
3-Chloro-2-fluoro-4-(methylthio)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.63
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNS/c1-10-4-2-3-9-6(8)5(4)7/h2-3H,1H3
Klucz InChI
DFBRVZCNVMIRCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-1-fluoro-3-methylsulfanyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33885.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)