Merck
AOBH03B6AB4C
AOBChem
2-Fluoro-5-(methoxymethoxy)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-fluoro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8FNO2/c1-10-5-11-6-2-3-7(8)9-4-6/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
KBJTVWOIYDHMEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-methoxymethoxy-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24027.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)