Merck
AOBH039CD38F
AOBChem
Ethyl 3-bromo-2,6-difluorobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.05
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-2,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrF2O2/c1-2-14-9(13)7-6(11)4-3-5(10)8(7)12/h3-4H,2H2,1H3
Klucz InChI
LKIQAXWEIBVROY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-bromo-2-6-difluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33688.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)