Merck
AOBH039CD37C
AOBChem
4-Bromo-2,5-difluoro-1,1'-biphenyl
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.09
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-bromo-2,5-difluoro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H7BrF2/c13-10-7-11(14)9(6-12(10)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Klucz InChI
HGNFGQUXRKLBSQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-5-difluoro-1-1-biphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33625.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)