Merck
AOBH039CD351
AOBChem
2-Bromo-4,5-dimethylphenylboronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.88
Numer MDL:
Iupac Name
(2-bromo-4,5-dimethylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BBrO2/c1-5-3-7(9(11)12)8(10)4-6(5)2/h3-4,11-12H,1-2H3
Klucz InChI
GQIKWHOKUNTVBM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-5-dimethylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33698.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)