Merck
AOB998741738
AOBChem
3-(Benzyloxy)-5-bromobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(benzyloxy)-5-bromobenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11BrO3/c15-12-6-11(14(16)17)7-13(8-12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Klucz InChI
GFROXMGZVLABNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-benzyloxy-5-bromobenzoic-acid.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33599.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)