Merck
AOB979588581
AOBChem
4-Methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.18
Numer MDL:
Iupac Name
4-methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6-7(5-12)2-3-9-8(6)4-10-11-9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
SHFIUYWLHGNYRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methyl-1h-indazole-5-carbaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33494.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)