Merck
AOB979588548
AOBChem
3-Bromo-5-ethyl-2-fluorobenzyl alcohol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.08
Numer MDL:
Iupac Name
(3-bromo-5-ethyl-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-2-6-3-7(5-12)9(11)8(10)4-6/h3-4,12H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
MJKJWCXNYLSCHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-ethyl-2-fluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33419.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)