Merck
AOB979588525
AOBChem
2,5-Dichloro-3-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.85
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(2,5-dichloro-3-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BCl2O3/c1-13-6-3-4(9)2-5(7(6)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Klucz InChI
RWJXFEWNVDRQHO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dichloro-3-methoxyphenylboronic-acid.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16148.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)