Merck
AOB979588459
AOBChem
Propan-2-yl 3-bromo-5-isopropylbenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.18
Numer MDL:
Iupac Name
isopropyl 3-bromo-5-isopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C13H17BrO2/c1-8(2)10-5-11(7-12(14)6-10)13(15)16-9(3)4/h5-9H,1-4H3
Klucz InChI
MGHVIFBVMUWGHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/propan-2-yl-3-bromo-5-isopropylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33506.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)