Merck
AOB979588458
AOBChem
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.02
Numer MDL:
Iupac Name
(3-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H5BrF4O/c9-6-2-5(8(11,12)13)1-4(3-14)7(6)10/h1-2,14H,3H2
Klucz InChI
WMVAVELEYDTMRF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzyl-alcohol.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33498.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)