Merck
AOB945512016
AOBChem
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid ethyl ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.52
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
CHGJTXMEAXOJOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-5-chlorobenzoic-acid-ethyl-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32894.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)