Merck
AOB945511936
AOBChem
2-Isopropoxy-3-methylbenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer MDL:
Iupac Name
2-isopropoxy-3-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-8(2)13-11-9(3)5-4-6-10(11)7-12/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
MVYBGIGBXXPTOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-isopropoxy-3-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32673.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)