Merck
AOB640097795
AOBChem
6-Chloro-5-methoxypyridin-3-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.57
Numer MDL:
Iupac Name
6-chloro-5-methoxy-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-10-5-2-4(9)3-8-6(5)7/h2-3,9H,1H3
Klucz InChI
BDRZASDJWOUJSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-5-methoxypyridin-3-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32084.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)