Merck
AOB640097768
AOBChem
2-Benzyloxy-3-fluorobenzyl alcohol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.25
Numer MDL:
Iupac Name
(2-(benzyloxy)-3-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H13FO2/c15-13-8-4-7-12(9-16)14(13)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,16H,9-10H2
Klucz InChI
YBGUZEDVAZYDAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-benzyloxy-3-fluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31926.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)