Merck
AOB640097753
AOBChem
3-Ethyl-4-methoxyphenylboronic acid piancol ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.16
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3-ethyl-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C15H23BO3/c1-7-11-10-12(8-9-13(11)17-6)16-18-14(2,3)15(4,5)19-16/h8-10H,7H2,1-6H3
Klucz InChI
YOLIKNNPHVFIHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethyl-4-methoxyphenylboronic-acid-piancol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31762.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)