Merck
AOB640097666
AOBChem
5-Chloro-4-fluoro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.38
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-chloro-4-fluorobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C7H5BClFO2/c9-6-2-1-5-4(7(6)10)3-12-8(5)11/h1-2,11H,3H2
Klucz InChI
RNRTXDQLRRSXNM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-4-fluoro-1-3-dihydro-2-1-benzoxaborol-1-ol.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31296.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)