Merck
AOB640097481
AOBChem
Methyl 2-Bromo-6-fluoro-3-(methylsulfanyl)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.13
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2S/c1-13-9(12)7-5(11)3-4-6(14-2)8(7)10/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
RCEJVPKINUQTGT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-bromo-6-fluoro-3-methylsulfanyl-benzoate.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30958.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)