Merck
AOB640097464
AOBChem
Methyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.58
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c1-13-8(12)4-2-3-5(10)7(11)6(4)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
OIEYNXFWROGHMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-chloro-3-4-difluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30941.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)