Merck
AOB640097334
AOBChem
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C8H7F3O2/c1-13-7-3-2-5(12)4-6(7)8(9,10)11/h2-4,12H,1H3
Klucz InChI
SSPYTHVQEXWESL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-methoxy-3-trifluoromethyl-phenol.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30623.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)