Merck
AOB640097305
AOBChem
2-Benzyloxy-nicotinic acid methyl ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.26
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-(benzyloxy)nicotinate
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-17-14(16)12-8-5-9-15-13(12)18-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,10H2,1H3
Klucz InChI
OHBQIOJOFOKYOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-benzyloxy-nicotinic-acid-methyl-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30537.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)