Merck
AOB640097272
AOBChem
1,3-Difluoro-5-iodo-2-isopropoxybenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.07
Numer MDL:
Iupac Name
1,3-difluoro-5-iodo-2-isopropoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H9F2IO/c1-5(2)13-9-7(10)3-6(12)4-8(9)11/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
NRNVXKUUHBSFHS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/1-3-difluoro-5-iodo-2-isopropoxybenzene.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30434.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)