Merck
AOB640096857
AOBChem
(5-(Methoxymethyl)thiophen-2-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.22
Numer MDL:
Iupac Name
[5-(methoxymethyl)-2-thienyl]methanol
Inchi Code
1S/C7H10O2S/c1-9-5-7-3-2-6(4-8)10-7/h2-3,8H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
WXTNMYWZCNBZSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-methoxymethyl-thiophen-2-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28786.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)