Merck
AOB640096674
AOBChem
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid picol ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.1
Numer MDL:
Iupac Name
2-[2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H18BF3O4/c1-12(2)13(3,4)22-15(21-12)10-7-6-9(8-11(10)19-5)20-14(16,17)18/h6-8H,1-5H3
Klucz InChI
YZVDMPPSYDABMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-methoxy-4-trifluoromethoxy-phenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27992.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)