Merck
AOB640096587
AOBChem
1-Bromo-2-chloro-4-phenoxybenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.55
Numer MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-phenoxybenzene
Inchi Code
1S/C12H8BrClO/c13-11-7-6-10(8-12(11)14)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Klucz InChI
OFUOMHZSRDVPON-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-chloro-4-phenoxybenzene.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27701.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)