Merck
AOB640096458
AOBChem
3-Bromo-N,N-diethyl-4-methylaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-N,N-diethyl-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C11H16BrN/c1-4-13(5-2)10-7-6-9(3)11(12)8-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
PIDKDOWAISFGQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-n-n-diethyl-4-methylaniline.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27229.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)