Merck
AOB640096309
AOBChem
4-Chloro-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.5
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-chloro-3-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H14BClFNO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)7-5-15-6-8(14)9(7)13/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
OTSFMNKAPYKDQM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-5-fluoropyridine-3-boronic-acid-pinacol-ester.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26837.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)