Merck
AOB640096208
AOBChem
4-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]morpholine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.14
Numer MDL:
Iupac Name
4-(3,4-dichlorobenzyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H13Cl2NO/c12-10-2-1-9(7-11(10)13)8-14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6,8H2
Klucz InChI
OEEFIWRHPLVZMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-3-4-dichlorophenyl-methyl-morpholine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26548.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)