Merck
AOB640095589
AOBChem
4-Amino-3-fluorobiphenyl
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.22
Numer MDL:
Iupac Name
3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine
Inchi Code
1S/C12H10FN/c13-11-8-10(6-7-12(11)14)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2
Klucz InChI
XZXOKGACURMTIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-amino-3-fluorobiphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25073.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)