Merck
AOB640095402
AOBChem
6-Methoxy-4-(methylthio)nicotildehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.23
Numer MDL:
Iupac Name
6-methoxy-4-(methylthio)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c1-11-8-3-7(12-2)6(5-10)4-9-8/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
OMYZUWZTIFVZES-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-methoxy-4-methylthio-nicotildehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24573.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)