Merck
AOB640095391
AOBChem
3-Fluoro-5-(methylthio)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer MDL:
Iupac Name
3-fluoro-5-(methylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO2S/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
ZSEWNFQVEKASQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-5-methylthio-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24560.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)