Merck
AOB640095301
AOBChem
4-Bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.49
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
KNXNOEQKERZPKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24403.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)