Merck
AOB640095268
AOBChem
2-Bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.04
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO/c1-5-2-6(10)3-8(9)7(5)4-11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
HQTWYBVWOIOMBX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24330.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)