Merck
AOB640094963
AOBChem
2-Fluoro-5-isopropoxynicotinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-fluoro-5-isopropoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10FNO3/c1-5(2)14-6-3-7(9(12)13)8(10)11-4-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
HEFQUUJFMQWYGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-isopropoxynicotinic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23377.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)