Merck
AOB640094935
AOBChem
tert-Butyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.12
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12BrFO2/c1-11(2,3)15-10(14)8-5-4-7(13)6-9(8)12/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
NCGLBILYMNWPMU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/tert-butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23250.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)