Merck
AOB640094203
AOBChem
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde oxime
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.06
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-methylbenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-6-2-7(5-10-11)4-8(9)3-6/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
PMPLWOGTANYTDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-methylbenzaldehyde-oxime.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20409.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)