Merck
AOB640094182
AOBChem
Ethyl 2,5-dibromo-4-pyridinecarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.96
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 2,5-dibromoisonicotinate
Inchi Code
1S/C8H7Br2NO2/c1-2-13-8(12)5-3-7(10)11-4-6(5)9/h3-4H,2H2,1H3
Klucz InChI
MDCJXPCOMJFSHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-2-5-dibromo-4-pyridinecarboxylate.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20350.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)