Merck
AOB640093268
AOBChem
1-Benzyloxy-2,3-difluorobenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
Numer MDL:
Iupac Name
1-(benzyloxy)-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C13H10F2O/c14-11-7-4-8-12(13(11)15)16-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
Klucz InChI
HIUKTEJLXPEDGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-benzyloxy-2-3-difluorobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17221.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)