Merck
AOB640092977
AOBChem
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.59
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-6(4-11)8(10)3-7(5)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
NRYMNJWMQFXIAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16217.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)