Merck
AOB640091986
AOBChem
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.93
Numer MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BF3O3/c9-7(10,11)5-3-4(12)1-2-6(5)8(13)14/h1-3,12-14H
Klucz InChI
MHKOVSRFDDLIFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-hydroxy-2-trifluoromethyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/12099.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)