Merck
AMBH9A1D399D
Ambeed, Inc.
5-Methylbenzene-1,2,3-triol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-methyl-1,2,3-benzenetriol
Inchi Code
1S/C7H8O3/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,8-10H,1H3
Klucz InChI
NYUABOGYMWADSF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/609-25-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/609-25-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)