Kluczowe dokumenty
AMBH99DEDD6E
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.11
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
5-fluoro-2-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H19BFNO2/c1-8-10(6-9(15)7-11(8)16)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7H,16H2,1-5H3
Klucz InChI
BHHFDPDYGAZFIE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
HPA065318SAB1410657HPA005968
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1418128-33-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1418128-33-2.html
  • Certyfikaty analizy (CoA)
    Potrzebujesz przykładowego certyfikatu analizy (COA)?
    To jest przykładowy certyfikat analizy (COA) i może nie reprezentować ostatnio wyprodukowanej partii tego konkretnego produktu.