Merck
AMBH99C0421D
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloropyridin-3-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.99
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,5-dichloro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3Cl2NO/c6-3-1-4(9)5(7)8-2-3/h1-2,9H
Klucz InChI
UZTLKHQBGBOLIX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53335-73-2.html
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/53335-73-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)