Merck
AMBH99C04166
Ambeed, Inc.
7-Benzyl-4-chloro-5,6-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.75
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
7-benzyl-4-chloro-5,6-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C15H14ClN3/c1-10-11(2)19(8-12-6-4-3-5-7-12)15-13(10)14(16)17-9-18-15/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
OWTBZRBZLBQVFN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173458-80-5.html
Synonym
7-benzyl-4-chloro-5,6-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/173458-80-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)