Merck
AMBH99C03991
Ambeed, Inc.
(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO3S/c7-11(8,9)5-6-1-3-10-4-2-6/h6H,1-5H2
Klucz InChI
AFFJSWVSULCYLG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/264608-29-9.html
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)