Merck
AMBH99C03942
Ambeed, Inc.
2-Isopropyl-N-methylaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.24
Numer MDL:
Iupac Name
N-(2-isopropylphenyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11-3/h4-8,11H,1-3H3
Klucz InChI
SRDCXRIXVSRXMS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7117-18-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7117-18-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)